3-Chloro-4-formylpyridine 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
426550010
426550050
ACRO426550010EA
40.8
EUR
ACRO426550010
ACRO426550050
3-Chloro-4-formylpyridine 97%
3-Chloro-4-formylpyridine
Formula:
C₆H₄ClNO Punto di ebollizione: 225 °C Punto di fusione: 67…68 °C Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD06200712 CAS Number: 72990-37-5 |
Appearance | White to yellow Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
GC | ≥96.0 % |