Stampa…
4-tert-Butylbenzaldehyde 95%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
426520010 426520500 426522500
ACRO426520010EA 672 EUR
ACRO426520010 ACRO426520500 ACRO426522500
4-tert-Butylbenzaldehyde 95%
4-tert-Butylbenzaldehyde
Formula: C₁₁H₁₄O
Punto di ebollizione: 249 °C (760 mmHg)
Densità: 0,97 g/cm³
Flash Pt: 101 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00035742
CAS Number: 939-97-9
UN: 3082
ADR: 9,III
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5270 to 1.5290 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %