Stampa…
2,2-Dimethylcyclohexanone
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
426500010 426500050
ACRO426500010EA 240 EUR
ACRO426500010 ACRO426500050
2,2-Dimethylcyclohexanone
2,2-Dimethylcyclohexanone
Formula: C₈H₁₄O
Punto di ebollizione: 169…170 °C (,8 mmHg)
Punto di fusione: –20 °C
Densità: 0,912 g/cm³
Flash Pt: 50 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00134382
CAS Number: 1193-47-1
UN: 1224
ADR: 3,III
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4470 to 1.4490 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %