Stampa…
Isoindoline 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
426280010 426280050
ACRO426280010EA 82.8 EUR
ACRO426280010 ACRO426280050
Isoindoline 97%
Isoindoline
Formula: C₈H₉N
Punto di ebollizione: 221 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: 17 °C
Densità: 1.05 g/cm³
Flash Pt: 94 °C
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD00605324
CAS Number: 496-12-8
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to yellow to pink to orange-brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5670 to 1.5710 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %