Stampa…
Perossido di idrogeno 3% (w/w) in water stabilizzato
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
426000010 426000250 426001000
ACRO426000010EA 127 EUR
ACRO426000010 ACRO426000250 ACRO426001000
Perossido di idrogeno 3% (w/w) in water stabilizzato
Perossido di idrogeno
Formula: H₂O₂
Punto di ebollizione: 100 °C (760 mmHg)
Densità: 1,01 g/cm³
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011333
CAS Number: 7722-84-1
ADR: 5.1,II
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless Solution
Stabilizer Approx. 300 ppm
Titration with KMnO4 3 to 4 %
GC ≥97.5 %