Stampa…
3,3-Diethoxy-1-propanol 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
426720010 426720050
ACRO426720010EA 49.4 EUR
ACRO426720010 ACRO426720050
3,3-Diethoxy-1-propanol 98%
3,3-Diethoxy-1-propanol
Formula: C₇H₁₆O₃
Punto di ebollizione: 90…93 °C (14 mmHg)
Densità: 0,941 g/cm³
Flash Pt: 91 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00074850
CAS Number: 16777-87-0
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %