Benzyl-4-oxo-1-piperidinecarboxylate 97%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
1-Cbz-Piperidin-4-one, 1-Carbobenzoxy-4-piperidone, 1-Cbz-4-piperidone, 4-Oxo-1-piperidinecarboxylic Acid Benzyl Ester, 1-Benzyloxycarbonyl-4-piperidine
425960050
425960250
ACRO425960050EA
51.5
EUR
ACRO425960050
ACRO425960250
Benzyl-4-oxo-1-piperidinecarboxylate 97%
Benzyl-4-oxo-1-piperidinecarboxylate
Formula:
C₁₃H₁₅NO₃ Peso molecolare: 233,27 g/mol Punto di ebollizione: 114…140 °C (,3 mmHg) Densità: 1,185 g/cm³ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00673144 CAS Number: 19099-93-5 |
Appearance | Colorless to white to light yellow to light orange Powder or solid or liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
GC | ≥97.5 % |