Stampa…
tert-Butyl pyrrolidine-1-carboxylate 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
425820050 425820250
ACRO425820050EA 65.4 EUR
ACRO425820050 ACRO425820250
tert-Butyl pyrrolidine-1-carboxylate 97%
tert-Butyl pyrrolidine-1-carboxylate
Formula: C₉H₁₇NO₂
Punto di ebollizione: 80 °C (,2 mmHg)
Densità: 0,977 g/cm³
Flash Pt: 86 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00216581
CAS Number: 86953-79-9
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure