Stampa…
4-Methyl-1H-imidazole-5-carbaldehyde 99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-Methyl-5-imidazolecarboxaldehyde
425770050 425770250
ACRO425770050EA 67.7 EUR
ACRO425770050 ACRO425770250
4-Methyl-1H-imidazole-5-carbaldehyde 99%
4-Methyl-1H-imidazole-5-carbaldehyde
Formula: C₅H₆N₂O
Peso molecolare: 110.12 g/mol
Punto di fusione: 165…166 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00173728
CAS Number: 68282-53-1
Visualizza i codici
Appearance White to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 168 to 170 °C
HPLC ≥98.5 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure