Stampa…
Ethyl glyoxylate ∼50% in toluene, grado tecnico
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
425760010 425765000
ACRO425760010EA 221 EUR
ACRO425760010 ACRO425765000
Ethyl glyoxylate ∼50% in toluene, grado tecnico
Ethyl glyoxylate
Formula: C₄H₆O₃
Peso molecolare: 102,09 g/mol
Punto di ebollizione: 110 °C (760 mmHg)
Densità: 1,032 g/cm³
Flash Pt: 7 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00044009
CAS Number: 924-44-7
UN: 1294
ADR: 3,II
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to light yellow Solution
Titration excess HCl ≥48 % (Aldehyde function)