Stampa…
2-Amino-4'-methoxyacetophenone hydrochloride 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
425710010 425710050
ACRO425710010EA 39.3 EUR
ACRO425710010 ACRO425710050
2-Amino-4'-methoxyacetophenone hydrochloride 97%
2-Amino-4'-methoxyacetophenone hydrochloride
Formula: C₉H₁₂ClNO₂
Punto di fusione: 190…193 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00193078
CAS Number: 3883-94-1
Visualizza i codici
Appearance White to yellow to tan Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric ≥96.0 %
HPLC ≥96.0 %