Stampa…
3,5-Dihydroxybenzaldehyde 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
425650010 425650050 425650250
ACRO425650010EA 85.9 EUR
ACRO425650010 ACRO425650050 ACRO425650250
3,5-Dihydroxybenzaldehyde 98%
3,5-Dihydroxybenzaldehyde
Formula: C₇H₆O₃
Punto di fusione: 153…158 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00016611
CAS Number: 26153-38-8
Visualizza i codici
Appearance White to grey to tan Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤2 %
HPLC ≥97.5 %