Stampa…
Rame (II) acetato monoidrato ACS
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: Copper diacetate monohydrate, Cupric acetate monohydrate, Acetic acid copper (II) salt monohydrate, Copper(II) acetate hydrate
423590025 423591000 423595000
ACRO423590025EA 387 EUR
ACRO423590025 ACRO423591000 ACRO423595000
Rame (II) acetato monoidrato ACS
Rame (II) acetato monoidrato
Formula: (H₃CCOO)₂Cu·H₂O
Peso molecolare: 199,65 g/mol
Punto di ebollizione: 240 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: 115 °C
Densità: 1,88 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00149570
CAS Number: 6046-93-1
UN: 3260
ADR: 8,II
Visualizza i codici
Appearance Blue-green to dark green Solid
Infrared spectrum Conforms
Titration Iodometric 98.0 to 102.0 %
Chloride (Cl) ≤30 ppm
Sulfate (SO4) ≤100 ppm
Calcium (Ca) ≤50 ppm
Iron (Fe) ≤20 ppm
Nickel (Ni) ≤100 ppm
Potassium (K) ≤100 ppm
Sodium (Na) ≤500 ppm
Insoluble matter ≤0.01 %