4-Vinylbenzyl acetate 95% stabilizzato
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
422500050
422500250
ACRO422500050EA
86.8
EUR
ACRO422500050
ACRO422500250
4-Vinylbenzyl acetate 95% stabilizzato
4-Vinylbenzyl acetate
Formula:
C₁₁H₁₂O₂ Punto di ebollizione: 125 °C (12 mmHg) Densità: 1,53 g/cm³ Flash Pt: >93 °C Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD00078265 CAS Number: 1592-12-7 |
Appearance | Clear light yellow to light pink Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.5355 to 1.5385 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥94 % |
Stabilizer | 0.1 % hydroquinone |