Stampa…
Tetraetile ortosilicato (TEOS) 98%, AcroSeal®
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: Tetraethoxysilane
420360010 420361000
420360010.EA 74.5 EUR
420360010. 420361000.
Tetraetile ortosilicato (TEOS) 98%, AcroSeal®
Tetraetile ortosilicato (TEOS)
Formula: Si(OC₂H₅)₄
Peso molecolare: 208,33 g/mol
Punto di ebollizione: 166…169 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: –77 °C
Densità: 0,94 g/cm³
Flash Pt: 45 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00009062
CAS Number: 78-10-4
UN: 1292
ADR: 3,III
Visualizza i codici
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3820 to 1.3840 (20°C, 589 nm)
GC ≤1 % (ethanol)
Color scale ≤20 APHA