Potassio metaperiodato ACS
Fornitore: Thermo Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
Potassio tetraossiiodato (VII)
418291000
418295000
ACRO418291000EA
82.7
EUR
ACRO418291000
ACRO418295000
Potassio metaperiodato ACS
Potassio metaperiodato
Formula:
KlO₄ Peso molecolare: 230 g/mol Punto di fusione: 582 °C Densità: 3,62 g/cm³ (25 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00011407 CAS Number: 7790-21-8 UN: 1479 ADR: 5.1,II |
Appearance | White Crystalline powder |
Titration with Na2S2O3 | 99.8 to 100.3 % (dried basis) |
Other halogens (as Cl) | ≤0.01 % |
Manganese (Mn) | ≤1 ppm |