Stampa…
Methyl-1,2,4-triazole-3-carboxylate 98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: Methyl 1H-1,2,4-triazole-3-carboxylate, Methyl 1H-1,2,4-triazole-5-carboxylate
415000050 415000250
ACRO415000050EA 36.1 EUR
ACRO415000050 ACRO415000250
Methyl-1,2,4-triazole-3-carboxylate 98%
Methyl-1,2,4-triazole-3-carboxylate
Formula: C₄H₅N₃O₂
Peso molecolare: 127,10 g/mol
Punto di fusione: 190…191 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00135989
CAS Number: 4928-88-5
Visualizza i codici
Appearance White Powder and/or flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 185 to 193 °C
HPLC ≥97.5 %