Stampa…
Methyl-4,4-dimethyl-3-oxovalerate 98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: Pivaloylacetic Acid Methyl Ester, 4,4-Dimethyl-3-oxovaleric Acid Methyl Ester, Methyl 4,4-dimethyl-3-oxopentanoate, Methyl Pivaloylacetate
414190010 414190100
ACRO414190010EA 20.8 EUR
ACRO414190010 ACRO414190100
Methyl-4,4-dimethyl-3-oxovalerate 98%
Methyl-4,4-dimethyl-3-oxovalerate
Formula: C₈H₁₄O₃
Peso molecolare: 158,20 g/mol
Punto di ebollizione: 67…70 °C (13 mmHg)
Densità: 0,98 g/cm³
Flash Pt: 78 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008847
CAS Number: 55107-14-7
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %
HPLC ≥97.5 %