Stampa…
2-Metil-2-butene 90% balance 2-Methyl-1-butene
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: Trimethylethylene, Isoamylene, Isopentene
414090010 414090025 414092500
ACRO414090010EA 323 EUR
ACRO414090010 ACRO414090025 ACRO414092500
2-Metil-2-butene 90% balance 2-Methyl-1-butene
2-Metil-2-butene
Formula: C₅H₁₀
Peso molecolare: 70,13 g/mol
Punto di ebollizione: 35…38 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: –134 °C
Densità: 0,66 g/cm³
Flash Pt: –45 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00009276
CAS Number: 513-35-9
UN: 2460
ADR: 3,II
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥88 % (Balance mainly 2-methyl-1-butene)
Titration with NaOH 96.0 to 104.0 %