Stampa…
Magnesium bromide, anidro 98%, puro
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
413390010 413390050
ACRO413390010EA 20.9 EUR
ACRO413390010 ACRO413390050
Magnesium bromide, anidro 98%, puro
Magnesium bromide
Formula: Br₂Mg
Punto di fusione: 711 °C
Densità: 3,72 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011105
CAS Number: 7789-48-2
Visualizza i codici
Appearance White to grey Powder or chunks
Titration Argentometric 97.5 to 102.5 %
Refractive index 1.5680 to 1.5700 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %