Stampa…
Isopropyl bromoacetate 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
Synonyms: isopropyl 2-bromoacetate, Acetic acid, bromo-, 1-methylethyl ester, Acetic acid, 2-bromo-, 1-methylethyl ester
412810250 412811000
ACRO412810250EA 91.3 EUR
ACRO412810250 ACRO412811000
Isopropyl bromoacetate 97%
Isopropyl bromoacetate
Formula: C₅H₉BrO₂
Peso molecolare: 181.029 g/mol
Punto di ebollizione: 59…61 °C (10 mmHg)
Densità: 1.399 g/cm³
Flash Pt: >110 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00009886
CAS Number: 29921-57-1
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4440 to 1.4460 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %