Stampa…
Cicloesanone 99+% ACS
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
Synonyms: Pimelic Ketone
406090010 406090025 406092500
406090010.EA 72.8 EUR
406090010. 406090025. 406092500.
Cicloesanone 99+% ACS
Cicloesanone
Formula: C₆H₁₀(=O)
Peso molecolare: 98.14 g/mol
Punto di ebollizione: 155 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: –47 °C
Densità: 0.947 g/cm³
Flash Pt: 43 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00001625
CAS Number: 108-94-1
UN: 1915
ADR: 3 III
Merck Index: 13,02755
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b8701dac7edb70a452483cd4f1bd716ca29ba9aa&vid=0360daffe7606174162954ba58a6ba2b78e28dfb&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Clear viscous liquid
Water ≤0.05 %
GC ≥99.0 %
Color scale ≤10 APHA
Residue after evaporation ≤0.05 %