Stampa…
2,5-Dichloro-p-benzoquinone 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
406730050 406730250
ACRO406730050EA 79.5 EUR
ACRO406730050 ACRO406730250
2,5-Dichloro-p-benzoquinone 98%
2,5-Dichloro-p-benzoquinone
Formula: C₆H₂Cl₂O₂
Punto di fusione: 159…161 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00041736
CAS Number: 615-93-0
Visualizza i codici
Appearance Yellow to orange Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 159 to 164 °C
GC ≥97.5 %