Stampa…
o-Cresolo 99%, AcroSeal®
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: 1-Hydroxy-2-methylbenzene, 2-Methylphenol, 2-Hydroxytoluene
405731000 405738000
405731000.EA 19.7 EUR
405731000. 405738000.
o-Cresolo 99%, AcroSeal®
o-Cresolo
Formula: C₇H₈O
Peso molecolare: 108,14 g/mol
Punto di ebollizione: 191 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: 30…32 °C
Densità: 1,04 g/cm³
Flash Pt: 81 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002226
CAS Number: 95-48-7
UN: 3455
ADR: 6.1,II
Visualizza i codici
Appearance Colorless to amber Low melting solid or liquid (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.2 %
GC ≥98.5 %