Stampa…
Corn oil
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
405430025 405435000
ACRO405430025EA 162 EUR
ACRO405430025 ACRO405435000
Corn oil
Corn oil
Punto di fusione: -10 °C
Densità: 0,92 g/cm³
Flash Pt: >200 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00130865
CAS Number: 8001-30-7
Visualizza i codici
Appearance Clear yellow Oily liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4730 to 1.4760 (20°C, 589 nm)
Acid value ≤0.5 mg KOH/g
Peroxide value ≤5 meq O2/kg