Stampa…
Aluminon ACS
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
401500250 401501000
ACRO401500250EA 53 EUR
ACRO401500250 ACRO401501000
Aluminon ACS
Aluminon
Formula: C₂₂H₂₃N₃O₉
Punto di fusione: 220…225 °C (dec.)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00040925
CAS Number: 569-58-4
Visualizza i codici
Appearance Red to yellow-brown to red-brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Residue after ignition ≤0.2 %
Sensitivity (to Aluminium) Passes test
Insoluble matter ≤0.1 %