Stampa…
Anthrone 95%, puro
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: Anthracen-9(10H)-one
401360250 401361000 401365000
ACRO401360250EA 80.3 EUR
ACRO401360250 ACRO401361000 ACRO401365000
Anthrone 95%, puro
Anthrone
Formula: C₁₄H₁₀O
Peso molecolare: 194,23 g/mol
Punto di ebollizione: 721 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: 152…157 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00001187
CAS Number: 90-44-8
Visualizza i codici
Appearance Yellow to beige Crystalline powder or needles
Infrared spectrum Conforms
Melting point 155 to 161 °C
GC ≥94 %