Stampa…
8-Anilino-1-naphthalenesulphonic acid 98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 8-Anilinonaphthalene-1-sulphonic acid, 8-(Phenylamino)naphthalene-1-sulphonic acid
401210050 401210250 401211000
ACRO401210050EA 49.6 EUR
ACRO401210050 ACRO401210250 ACRO401211000
8-Anilino-1-naphthalenesulphonic acid 98%
8-Anilino-1-naphthalenesulphonic acid
Formula: C₁₆H₁₃NO₃S
Peso molecolare: 299,35 g/mol
Punto di fusione: 183…183,5 °C (dec.)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003998
CAS Number: 82-76-8
Visualizza i codici
Appearance Dark green to brown to black Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %
GC ≥97.5 %