Stampa…
5-Aminofluorescein (isomer I), puro
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 5-Amino-3',6'-dihydroxy-3H-spiro[isobenzofuran-1,9'-xanthen]-3-one, Fluoresceinamine, isomer I, 5-Amino-3',6'-dihydroxyspiro[isobenzofuran-1(3H),9'-(9H)xanthen]-3-one
400770010 400770050
ACRO400770010EA 102 EUR
ACRO400770010 ACRO400770050
5-Aminofluorescein (isomer I), puro
5-Aminofluorescein (isomer I)
Formula: C₂₀H₁₃NO₅
Peso molecolare: 347,33 g/mol
Punto di fusione: 223 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00005052
CAS Number: 3326-34-9
Visualizza i codici
Appearance Dark red-brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC 95 % Typical
GC ≥97.5 %