2-Bromo-5-formylpyridine 95%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
399850010
399850050
399850250
ACRO399850010EA
60
EUR
ACRO399850010
ACRO399850050
ACRO399850250
2-Bromo-5-formylpyridine 95%
2-Bromo-5-formylpyridine
Formula:
C₆H₄BrNO Punto di fusione: 104…110 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD04115419 CAS Number: 149806-06-4 |
Appearance | White to brown Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 98 to 108 °C |
GC | ≥94 % |