Stampa…
4-Bromo-m-anisidine 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-Bromo-3-methoxyaniline, 5-Amino-2-bromoanisole, 4-Bromo-3-anisidine
399810010 399810050
ACRO399810010EA 33.6 EUR
ACRO399810010 ACRO399810050
4-Bromo-m-anisidine 97%
4-Bromo-m-anisidine
Formula: C₇H₈BrNO
Peso molecolare: 202.05 g/mol
Punto di fusione: 96…100 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD05664063
CAS Number: 19056-40-7
UN: 2811
ADR: 6.1 III
Visualizza i codici
Appearance White to brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 95 to 100 °C
GC ≥96.0 %