Stampa…
3-(tert-Butoxycarbonylamino)-1-propanol 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
399800100 399800500
ACRO399800100EA 55.2 EUR
ACRO399800100 ACRO399800500
3-(tert-Butoxycarbonylamino)-1-propanol 97%
3-(tert-Butoxycarbonylamino)-1-propanol
Formula: C₈H₁₇NO₃
Densità: 1,025 g/cm³
Flash Pt: 109 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00191883
CAS Number: 58885-58-8
Visualizza i codici
Appearance Colorless to yellow to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %