Stampa…
4,5-Dichloro-2-methyl-2H-pyridazin-3-one 97%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: 4,5-Dichloro-2-methylpyridazin-3(2H)-one
399710010 399710050
ACRO399710010EA 36.8 EUR
ACRO399710010 ACRO399710050
4,5-Dichloro-2-methyl-2H-pyridazin-3-one 97%
4,5-Dichloro-2-methyl-2H-pyridazin-3-one
Formula: C₅H₄Cl₂N₂O
Peso molecolare: 179,01 g/mol
Punto di fusione: 87…91 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00051686
CAS Number: 933-76-6
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Visualizza i codici
Appearance Off-white to yellow to brown Powder or crystalline powder or solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 87 to 92 °C
GC ≥96.0 %