Stampa…
3-Chloro-2,4(3H,5H)-furandione 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
Synonyms: 3-Chlorotetronic Acid, 3-Chlorofuran-2,4(3H,5H)-dione, 3-Chlorotetrahydrofuran-2,4-dione, 3-Chloro-4-hydroxy-2(5H)-furanone
399650100 399650500
ACRO399650100EA 37.1 EUR
ACRO399650100 ACRO399650500
3-Chloro-2,4(3H,5H)-furandione 97%
3-Chloro-2,4(3H,5H)-furandione
Formula: C₄H₃ClO₃
Peso molecolare: 134.52 g/mol
Punto di fusione: 208 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00134273
CAS Number: 4971-55-5
Visualizza i codici
Appearance Beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %