Stampa…
Pyridazine-4-carboxylic acid 95%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-Pyridazinecarboxylic acid
399630010 399630050
ACRO399630010EA 74.5 EUR
ACRO399630010 ACRO399630050
Pyridazine-4-carboxylic acid 95%
Pyridazine-4-carboxylic acid
Formula: C₅H₄N₂O₂
Peso molecolare: 124,10 g/mol
Punto di fusione: 244,2 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011576
CAS Number: 50681-25-9
Visualizza i codici
Appearance Off-white to brown Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥94 %