Stampa…
1-Boc-piperidine-3-carboxylic acid 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
399580050 399580250
ACRO399580050EA 36 EUR
ACRO399580050 ACRO399580250
1-Boc-piperidine-3-carboxylic acid 98%
1-Boc-piperidine-3-carboxylic acid
Formula: C₁₁H₁₉NO₄
Punto di fusione: 159…160 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00673775
CAS Number: 84358-12-3
Visualizza i codici
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 159 to 162 °C
Titration with NaOH ≥97.5 %