Stampa…
L(+)-allo-Isoleucine 99%, 99% ee
Fornitore: Thermo Scientific
Synonyms: (2S,3R)-(+)-allo-Isoleucine, L-Alloisoleucine, (2S,3R)-2-Amino-3-methylpentanoic acid
399490010 399491000
ACRO399490010EA 839 EUR
ACRO399490010 ACRO399491000
L(+)-allo-Isoleucine 99%, 99% ee
L(+)-allo-Isoleucine
Formula: H₃CCH₂CH(CH₃)CH(NH₂)COOH
Peso molecolare: 131,17 g/mol
Punto di fusione: 285 °C
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD00066446
CAS Number: 1509-34-8
Visualizza i codici
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
NMR consistent with structure
Enantiomeric excess ≥98.5 % (HPLC)
Specific optical rotation +35° to +39° (20°C, 589 nm) (C=5, 1N HCl)