Stampa…
(1S,4R)-(+)-4-Acetoxy-2-cyclopentene-1-ol 99% stabilizzato
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
399340010 399340050
ACRO399340010EA 211 EUR
ACRO399340010 ACRO399340050
(1S,4R)-(+)-4-Acetoxy-2-cyclopentene-1-ol 99% stabilizzato
(1S,4R)-(+)-4-Acetoxy-2-cyclopentene-1-ol
Formula: C₇H₁₀O₃
Punto di fusione: 43 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00078933
CAS Number: 60410-16-4
Visualizza i codici
Appearance White to light yellow Solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 49 to 53 °C
GC ≥98.5 %
Specific optical rotation +67° to +69° (20 °C, 589 nm) (c=2.3, CHCl3)