Stampa…
tert-Butyl (1S)-1-(hydroxymethyl)-2-methylpropylcarbamate 96%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
399230010 399230050
ACRO399230010EA 44.6 EUR
ACRO399230010 ACRO399230050
tert-Butyl (1S)-1-(hydroxymethyl)-2-methylpropylcarbamate 96%
tert-Butyl (1S)-1-(hydroxymethyl)-2-methylpropylcarbamate
Formula: C₁₀H₂₁NO₃
Punto di ebollizione: 218 °C (760 mmHg)
Densità: 0,995 g/cm³
Flash Pt: 85 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00082635
CAS Number: 79069-14-0
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥95 %
Specific optical rotation -21° to -25° (20°C, 589 nm) (c=1%, Chloroform)