Stampa…
((3-Bromopropoxy)methyl)benzene 98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: Benzyl 3-bromopropyl ether, 3-bromopropylbenzyl ether
399130010 399130100
ACRO399130010EA 40.4 EUR
ACRO399130010 ACRO399130100
((3-Bromopropoxy)methyl)benzene 98%
((3-Bromopropoxy)methyl)benzene
Formula: C₁₀H₁₃BrO
Peso molecolare: 229,117 g/mol
Punto di ebollizione: 130…132 °C (8 mmHg)
Densità: 1,298 g/cm³
Flash Pt: 113 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00134570
CAS Number: 54314-84-0
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5300 to 1.5330 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %