Stampa…
4-Benzyloxy-1-butanol 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-(Benzyloxy)butan-1-ol, 1-Butanol, 4-(phenylmethoxy)-, 4-benzyloxy-butan-1-ol, 4-benzyloxybutanol
399120050 399120250
ACRO399120050EA 49.2 EUR
ACRO399120050 ACRO399120250
4-Benzyloxy-1-butanol 97%
4-Benzyloxy-1-butanol
Formula: C₁₁H₁₆O₂
Punto di ebollizione: 216…256 °C (760 mmHg)
Densità: 1,026 g/cm³
Flash Pt: 109 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00155211
CAS Number: 4541-14-4
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5120 to 1.5140 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %