Stampa…
Methyl-4-iodo-2-methoxybenzoate 98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 5-Iodo-2-(methoxycarbonyl)anisole, Methyl 4-iodo-2-methoxybenzoate, 4-Iodo-2-methoxybenzoic acid methyl ester, Methyl-4-iodo-2-methoxybenzoate, Methyl 4-iodo-o-anisate, Methyl 3-iodo-4-methoxybenzoate
399090050 399090250
ACRO399090050EA 50.7 EUR
ACRO399090050 ACRO399090250
Methyl-4-iodo-2-methoxybenzoate 98%
Methyl-4-iodo-2-methoxybenzoate
Formula: C₉H₉IO₃
Peso molecolare: 292,07 g/mol
Punto di fusione: 93…95 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00052925
CAS Number: 35387-93-0
Visualizza i codici
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 91 to 95 °C
GC ≥97.5 %