Stampa…
4-Fluoro-2-methoxyphenol 97%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
398990010 398990050
ACRO398990010EA 26.3 EUR
ACRO398990010 ACRO398990050
4-Fluoro-2-methoxyphenol 97%
4-Fluoro-2-methoxyphenol
Formula: C₇H₇FO₂
Peso molecolare: 142,13 g/mol
Punto di ebollizione: 195 °C (760 mmHg)
Densità: 1,247 g/cm³
Flash Pt: 101 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00070797
CAS Number: 450-93-1
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5160 to 1.5180 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %