Stampa…
1-Butanolo, extra dry 99+%, AcroSeal®
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
Synonyms: Alcol butilico normale, n-Butanolo, Alcol butilico primario
398960010 398961000
398960010.EA 156 EUR
398960010. 398961000.
1-Butanolo, extra dry 99+%, AcroSeal®
1-Butanolo
Formula: H₃C(CH₂)₂CH₂OH
Peso molecolare: 74.12 g/mol
Punto di ebollizione: 117.6 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: –89 °C
Densità: 0.81 g/cm³
Flash Pt: 35 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002964
CAS Number: 71-36-3
UN: 1120
ADR: 3 III
Merck Index: 13,01539
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e9395eeb6150a74222da52460f53cedeccd93442&vid=fd8352a556914c5be7213c576355a88e130d1a7b&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.005 %
GC ≥99.0 %
Residue after evaporation ≤0.001 %