Stampa…
Isobutanolo, extra dry 99+%, AcroSeal®
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
Synonyms: Alcol iso butilico, 2-Metil-1-propanolo
398950010 398951000
398950010.EA 223 EUR
398950010. 398951000.
Isobutanolo, extra dry 99+%, AcroSeal®
Isobutanolo
Formula: (CH₃)₂CHCH₂OH
Peso molecolare: 74.12 g/mol
Punto di ebollizione: 108 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: –108 °C
Densità: 0.8 g/cm³
Flash Pt: 28 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004740
CAS Number: 78-83-1
UN: 1212
ADR: 3 III
Merck Index: 13,05148
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=de7c83a107c7a71fa54ed2b1bbdfb78617fe3f67&vid=df3ce90fc7ae8dafb7fabe31b244825735325030&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.005 %
GC ≥99.0 %
Residue after evaporation ≤0.001 %