Stampa…
5-Bromo-2-chloroanisole 98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
398900050 398900250
ACRO398900050EA 115 EUR
ACRO398900050 ACRO398900250
5-Bromo-2-chloroanisole 98%
5-Bromo-2-chloroanisole
Formula: C₇H₆BrClO
Peso molecolare: 221,48 g/mol
Punto di ebollizione: 240…245 °C (748 mmHg)
Punto di fusione: 27…28 °C
Densità: 1,631 g/cm³
Flash Pt: 113 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00078659
CAS Number: 16817-43-9
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid or low melting solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %