Stampa…
5-Bromoindole-2-carboxylic acid 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
398650010 398650050 398652500
ACRO398650010EA 96.9 EUR
ACRO398650010 ACRO398650050 ACRO398652500
5-Bromoindole-2-carboxylic acid 98%
5-Bromoindole-2-carboxylic acid
Formula: C₉H₆BrNO₂
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD00022705
CAS Number: 7254-19-5
Visualizza i codici
Appearance White to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %