Stampa…
4-Chloro-2-methoxybenzyl alcohol 97%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: (4-Chloro-2-methoxyphenyl)methanol
398560010 398560050
ACRO398560010EA 31.9 EUR
ACRO398560010 ACRO398560050
4-Chloro-2-methoxybenzyl alcohol 97%
4-Chloro-2-methoxybenzyl alcohol
Formula: C₈H₉ClO₂
Peso molecolare: 172,61 g/mol
Punto di fusione: 47 °C
Flash Pt: 110 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02683547
CAS Number: 90296-27-8
Visualizza i codici
Appearance White to cream Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 47 to 51 °C
GC ≥96.0 %