Stampa…
3-Methylsalicylaldehyde 98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-Hydroxy-3-methylbenzaldehyde
398540010 398540050
ACRO398540010EA 37.5 EUR
ACRO398540010 ACRO398540050
3-Methylsalicylaldehyde 98%
3-Methylsalicylaldehyde
Formula: C₈H₈O₂
Peso molecolare: 136,1479 g/mol
Punto di ebollizione: 203…205 °C (730 mmHg)
Densità: 1,134 g/cm³
Flash Pt: 87 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00040798
CAS Number: 824-42-0
Visualizza i codici
Appearance Colorless to yellow to orange Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5620 to 1.5650 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %