Stampa…
5-Bromooxindole 97%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 5-Bromo-1,3-dihydro-2H-indol-2-one, 5-Bromoindolin-2-one, 5-Bromo-2-oxindole
398530010 398530050
ACRO398530010EA 71 EUR
ACRO398530010 ACRO398530050
5-Bromooxindole 97%
5-Bromooxindole
Formula: C₈H₆BrNO
Peso molecolare: 212,05 g/mol
Punto di fusione: 219…221 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00456998
CAS Number: 20870-78-4
Visualizza i codici
Appearance Off-white to tan Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 220 to 224 °C
HPLC ≥96.0 %